Inden 90 Stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1H-Indene
Stabilization:
4-tert-Butylbrenzcatechin
Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Purity: 90+%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Formel:
C₉H₈ Molekylvægt: 116.16 g/mol Kogepunkt: 181…182 °C Smeltepunkt: ∼–2 °C Massefylde: 0.996 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00003777 CAS-nummer: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 UN nummer: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 14,4939 |