Inden 90% stabilised, Technical Grade

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1H-Indene

122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 1860 DKK
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
Inden 90% stabilised, Technical Grade
Inden
Formel: C₉H₈
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 181 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 5…3 °C
Massefylde: 0.99 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003777
CAS-nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN nummer: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR