5-Brom-1-indanon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03 B25707.06
B25707.03EA 473 DKK
B25707.03 B25707.06
5-Brom-1-indanon ≥97%
5-Brom-1-indanon
Purity: 98% CAS No.: 34598-49-7 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 2357199
Formel: C₉H₇BrO
Kogepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082718
CAS-nummer: 34598-49-7