4-Phenylimidazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L02237.04 L02237.09
L02237.04EA 609 DKK
L02237.04 L02237.09
4-Phenylimidazol ≥98%
4-Phenylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 670-95-1 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 2969
Formel: C₉H₈N₂
Kogepunkt: 182…184 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005197
CAS-nummer: 670-95-1
EINECS: 211-580-1