2-Phenylimidazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B23858.14
B23858.22
B23858.14EA
517
DKK
B23858.14
B23858.22
2-Phenylimidazol ≥98%
2-Phenylimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 670-96-2
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point: 200°(392°F)
Melting Point: 146-150°
Boiling Point: 198-200°/7mm
Beilstein Reference: 114011
MDL No.: MFCD00005186
Formel:
C₉H₈N₂ Kogepunkt: 198…200 °C (7 mmHg) Smeltepunkt: 146…150 °C Massefylde: 0,6 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 200 °C (392 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005186 CAS-nummer: 670-96-2 EINECS: 211-581-7 |