1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
168480100 168480250
ACRO168480100EA 804 DKK
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Molekylvægt: 178.22 g/mol
Smeltepunkt: 96…103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %