1,1'-Carbonyldiimidazol
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 6900 DKK
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Smeltepunkt: 111…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN nummer: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819