1,1'-Carbonyldiimidazol zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.9999 8.02301.0002 8.02301.2500
8.02301.0005EA 261 DKK
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.9999 8.02301.0002 8.02301.2500
1,1'-Carbonyldiimidazol zS, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molekylvægt: 162.15 g/mol
Smeltepunkt: 111…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN nummer: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O