1,1'-Carbonyldiimidazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 413 DKK
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonyldiimidazol 97%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molekylvægt: 162.15 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN nummer: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %