1,2-Dimethylimidazol zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 364 DKK
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimethylimidazol zS, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
Molekylvægt: 96.13 g/mol
Kogepunkt: 204
Smeltepunkt: 38
Massefylde: 1.084 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005294
CAS-nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C