1,2-Dimethylimidazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
265
DKK
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimethylimidazol ≥98%
1,2-Dimethylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Formel:
C₅H₈N₂ Molekylvægt: 96.13 g/mol Kogepunkt: 203…205 °C Smeltepunkt: 35…38 °C Massefylde: 1.084 Flammepunkt: 92 °C (197 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005294 CAS-nummer: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |