2-Methylimidazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 2560 DKK
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Methylimidazol 99%
2-Methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 142…145 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005190
CAS-nummer: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN nummer: 3263
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %