2-Ethylimidazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 349 DKK
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Ethylimidazol 99%
2-Ethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 83…87 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005192
CAS-nummer: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole