1-Methylimidazol ≥99.0% (by GC) til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
8.05852.0100EA 428 DKK
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
1-Methylimidazol ≥99.0% (by GC) til syntese
1-Methylimidazole (NMI)
Formel: C₄H₆N₂
Kogepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005292
CAS-nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 2.7 - 15.7 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 525 °C