1-Ethylimidazol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43830.0010 8.43830.0100
8.43830.0010EA 578 DKK
8.43830.0010 8.43830.0100
1-Ethylimidazol til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Ethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
Massefylde: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055389
CAS-nummer: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9