Imidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14223.0005 8.14223.0250 8.14223.1000 8.14223.9999 8.14223.9025
8.14223.0005EA 264 DKK
8.14223.0005 8.14223.0250 8.14223.1000 8.14223.9999 8.14223.9025
Imidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Formel: C₃H₄N₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…90 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN nummer: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 633 g/l (20 °C)
Melting Point 89 - 90 °C
Molar Mass 68.08 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.003 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Density 1.030 g/cm3
pH 10.5 (67 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material