Imidazol ACS, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04716.0050
1.04716.0250
1.04716.1000
1.04716.0050EA
429
DKK
1.04716.0050
1.04716.0250
1.04716.1000
Imidazol ACS, Millipore®
Imidazole
Formel:
C₃H₄N₂ Molekylvægt: 68.08 g/mol Kogepunkt: 255 Smeltepunkt: 89…90 °C Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 135 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN nummer: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |