Imidazol, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
4015-100 4015-25
4015-100EA 5790 DKK
4015-100 4015-25
Imidazol, Millipore®
Imidazole
Formel: C₃H₄N₂
Molekylvægt: 68.08 g/mol
Kogepunkt: 255
Smeltepunkt: 89…90 °C
Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN nummer: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM