Imidazol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1747.0100EA 596 DKK
1747.0100 1747.9010
Imidazol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Imidazole
Formel: C₃H₄N₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…90 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN nummer: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Melting Point 88 - 90 °C
Residue after Ignition max. 0.1 %