Imidazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
122020020 122020050 122021000 122025000 122020100
ACRO122020020EA 3980 DKK
ACRO122020020 ACRO122020050 ACRO122021000 ACRO122025000 ACRO122020100
Imidazol 99%
Imidazole
Formel: C₃H₄N₂
Molekylvægt: 68.08 g/mol
Kogepunkt: 255…256 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 86…90 °C
Flammepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN nummer: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %