Bromcyan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 537 DKK
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Bromcyan 97%
Cyanogen bromide
Formel: CBrN
Kogepunkt: 61,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…54 °C
Massefylde: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011597
CAS-nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN nummer: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test