Iod(I)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250
8.04771.0100EA 734 DKK
8.04771.0100 8.04771.0250
Iod(I)chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Iodine monochloride
Formel: ClI
Molekylvægt: 162.36 g/mol
Kogepunkt: 97.3
Smeltepunkt: 26
Massefylde: 3.1 g/cm³ (29 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN nummer: 3498
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material