Iod(I)chlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iodochloride
196961000 196965000
ACRO196961000EA 609 DKK
ACRO196961000 ACRO196965000
Iod(I)chlorid 98%
Iodine monochloride
Formel: ClI
Molekylvægt: 162.36 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 26 °C
Massefylde: 3.2 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN nummer: 1792
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %