Iod(I)bromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
208840500 208842500
ACRO208840500EA 429 DKK
ACRO208840500 ACRO208842500
Iod(I)bromid 98%
Iodine monobromide
Formel: IBr
Molekylvægt: 206.81 g/mol
Kogepunkt: 116 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 42…50 °C
Massefylde: 4.41 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011353
CAS-nummer: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05038
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %