4,4'-Dipyridyldisulfid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 372 DKK
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Dipyridyldisulfid 98%
4,4'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molekylvægt: 220.32 g/mol
Kogepunkt: 348
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006423
CAS-nummer: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN nummer: 3335
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %