2,2'-Dipyridyldisulfid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
A11118.06 A11118.14 A11118.22
A11118.06EA 892 DKK
A11118.06 A11118.14 A11118.22
2,2'-Dipyridyldisulfid ≥98%
2,2'-Dipyridyldisulfid
Purity: 98% CAS No.: 2127-03-9 Molecular Formula: C10H8N2S2 Formula Weight: 220.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 154629 MDL No.: MFCD00006287
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Kogepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Flammepunkt: 210 °C (410 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006287
CAS-nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1