2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 634 DKK
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Kogepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…60 °C
Flammepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006287
CAS-nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
UN nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %