Dimethylsulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20833.9160 8.20833.9025
8.20833.9160EA 0 DKK
8.20833.9160 8.20833.9025
Dimethylsulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Formel: C₂H₆S
Kogepunkt: 36,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN nummer: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid