Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMS
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 559 DKK
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Dimethylsulfid
Formel: C₂H₆S
Molekylvægt: 62.14 g/mol
Kogepunkt: 36.2
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0.846 g/cm³
Flammepunkt: –48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN nummer: 1164
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06204
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan