Dibutylsulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 736 DKK
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Dibutylsulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molekylvægt: 146.3 g/mol
Kogepunkt: 189
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009468
CAS-nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN nummer: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3