Dibutyldisulfid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
8.20242.0025EA 412 DKK
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
Dibutyldisulfid til syntese, Sigma-Aldrich®
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Kogepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009467
CAS-nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -94 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 229 - 233 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl disulfide
Hill Formula C8H18S2
Chemical Formula CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3