Dibutyldisulfid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 408 DKK
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyldisulfid 97%
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Kogepunkt: 229…233 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -94 °C
Massefylde: 0,938 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009467
CAS-nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %