Dimethylsulfoxid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
20385.01 20385.02
SERA20385.01EA 164.09 DKK
SERA20385.01 SERA20385.02
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molekylvægt: 78.14 g/mol
Kogepunkt: 189
Smeltepunkt: 18.5
Massefylde: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM