Dimethylsulfoxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A994.1 A994.2
ROTHA994.1EA 205.26 DKK
ROTHA994.1 ROTHA994.2
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Kogepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM