Selendisulfid ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
42943.14
42943.22
42943.36
42943.14EA
726
DKK
42943.14
42943.22
42943.36
Selendisulfid ≥94%
Selendisulfid
Purity: 94%
CAS No.: 7488-56-4
Molecular Formula: SeS2
Formula Weight: 143.09
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formel:
S₂Se Molekylvægt: 143.09 g/mol Kogepunkt: -112 Dec. Massefylde: 0.03 g/cm³ (–65 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011227 CAS-nummer: 7488-56-4 EINECS: 231-303-8 UN nummer: 2657 ADR: 6.1 II |