Sulfamidsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sulfaminsyre
M-Clarity™ quality level = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 325 DKK
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Sulfamidsyre, Supelco®
Sulfamidsyre
Formel: H₃NO₃S
Molekylvægt: 97.09 g/mol
Kogepunkt: 247
Smeltepunkt: 205
Massefylde: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN nummer: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM