Sulfamidsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sulfaminsyre
4714.1 4714.2
ROTH4714.1EA 0 DKK
ROTH4714.1 ROTH4714.2
Sulfamidsyre
Sulfamidsyre
Formel: H₃NO₃S
Molekylvægt: 97.09 g/mol
Kogepunkt: 247
Smeltepunkt: 205
Massefylde: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN nummer: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM