Sulfamidsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Sulfaminsyre
20672.187EA
302
DKK
20672.187
20672.234
20672.297
Sulfamidsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Sulfamidsyre
Formel:
H₃NO₃S Molekylvægt: 97.09 g/mol Kogepunkt: 247 Smeltepunkt: 205 Massefylde: 2.15 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS-nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN nummer: 2967 ADR: 8 III Merck Index: 13,09006 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |