Sulfamidsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14483.0100
8.14483.1000
8.14483.9025
8.14483.0100EA
264
DKK
8.14483.0100
8.14483.1000
8.14483.9025
Sulfamidsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Sulfamidsyre
Formel:
H₃NO₃S Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 205 °C Massefylde: 2,15 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS-nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN nummer: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 213 g/l (20 °C) |
Melting Point | 205 °C (decomposition) |
Molar Mass | 97.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.025 hPa (100 °C) |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (10 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |