Sulfamidsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18836.0E A18836.22 A18836.36
A18836.0EEA 1320 DKK
A18836.0E A18836.22 A18836.36
Sulfamidsyre ≥98%
Sulfamidsyre
Purity: 98+% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H3NO3S Formula Weight: 97.09 Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formel: H₃NO₃S
Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 205 °C (dec.)
Massefylde: 2,12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN nummer: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM