Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
DAST
A11992.06
A11992.14
A11992.22
A11992.06EA
1100
DKK
A11992.06
A11992.14
A11992.22
Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Diethylaminosvolvtrifluorid
Purity: 95%
CAS No.: 38078-09-0
Molecular Formula: C4H10F3NS
Formula Weight: 161.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4115
Boiling Point: 30-32°/3mm
Beilstein Reference: 1849066
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000363
Formel:
C₄H₁₀F₃NS Kogepunkt: 30…32 °C (3 mmHg) Massefylde: 1,23 Flammepunkt: 23 °C (73 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000363 CAS-nummer: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 UN nummer: 2920 ADR: 8,I |