Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 873 DKK
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
Diethylaminosvolvtrifluorid 95%
Diethylaminosvolvtrifluorid
Formel: C₄H₁₀F₃NS
Kogepunkt: 30…32 °C (3 mmHg)
Massefylde: 1,316 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00000363
CAS-nummer: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN nummer: 2920
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %