Sulfurylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sulphuryl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9999 8.07997.9300
8.07997.0250EA 711 DKK
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9999 8.07997.9300
Sulfurylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Kogepunkt: 69,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –54 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011451
CAS-nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN nummer: 1834
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,09153