Sulfurylchlorid 98.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sulphuryl dichloride
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 507 DKK
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Sulfurylchlorid 98.5%
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Kogepunkt: 69,1 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,667 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011451
CAS-nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN nummer: 1834
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09153
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %