Thionylchlorid 99.7%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thionyl dichloride
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 365 DKK
382662500. 382660010. 382660025.
Thionylchlorid 99.7%
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
Molekylvægt: 118.97 g/mol
Kogepunkt: 76
Smeltepunkt: –105 °C
Massefylde: 1.64 g/cm³
MDL Number: MFCD00011449
CAS-nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN nummer: 1836
ADR: 8 I
Merck Index: 12,09485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)