Ammoniumsulfat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
39753.01 39753.02
SERA39753.01EA 0 DKK
SERA39753.01 SERA39753.02
Ammoniumsulfat
Ammonium sulphate
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molekylvægt: 132.14 g/mol
Smeltepunkt: 336…339 °C
Massefylde: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559