Ammoniumsulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3746.1 3746.2 3746.3 3746.4 3746.5
ROTH3746.1EA 0 DKK
ROTH3746.1 ROTH3746.2 ROTH3746.3 ROTH3746.4 ROTH3746.5
Ammoniumsulfat
Ammonium sulphate
Formel: (NH₄)₂SO₄
Smeltepunkt: 336…339 °C
Massefylde: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559