Ammoniumsulfat, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01216.5000 1.01216.9029 1.01216.9027
1.01216.5000EA 3060 DKK
1.01216.5000 1.01216.9029 1.01216.9027
Ammoniumsulfat, SAFC®
Ammonium sulphate
Formel: (NH₄)₂SO₄
Smeltepunkt: 336…339 °C
Massefylde: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559