Ammoniumthiocyanat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4477.1 4477.2 4477.3 4477.4
ROTH4477.1EA 0 DKK
ROTH4477.1 ROTH4477.2 ROTH4477.3 ROTH4477.4
Ammoniumthiocyanat
Ammonium thiocyanate
Formel: NH₄SCN
Smeltepunkt: 150 °C
Massefylde: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564