Ammoniumthiocyanat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
206500010
206505000
206500025
206500100
ACRO206500010EA
742
DKK
ACRO206500010
ACRO206505000
ACRO206500025
ACRO206500100
Ammoniumthiocyanat 99+%, ekstra ren
Ammonium thiocyanate
Formel:
NH₄SCN Smeltepunkt: 149 °C Massefylde: 1,3 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011428 CAS-nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % (on dried basis) |
Water | ≤1.0 % |
pH | 4.0 to 6.0 (5 % in water) |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |